Få mere at vide
Styren, 99,5%, til analyse, stabiliseret
Artikelnummer. 10791491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791491 1 L Glasflaske 1 L
10627362 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.02 DKK
    312.65 DKK / 1 L
    Spare 34.37 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-42-5 , 98-29-3
Molekylær formel C8H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
IUPAC navn styren
SMIL C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene
Navn note P.A.
Smeltepunkt -31,0 °C
Tæthed 0.9060g/mL
Kogepunkt 145,0 °C til 146,0 °C
Flammepunkt 31 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CH2
Brydningsindeks 1,5460 til 1,5480
Mængde 1 L
Beilstein 05, 474
Merck Index 15, 8990
Specifik vægtfylde 0.906
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,3 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløseligt i alkohol, ether, acetone, cs2, ccl4, opløser organiske stoffer og polymerer
Stabilisator 10 til 20 ppm p-tert-butylkatechol
Viskositet 0,695 mPa (25 °C)
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99.5%
Grad Analyse
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.