Få mere at vide
Styren-4-sulfonsyre natriumsalt
Artikelnummer. 11388828
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388828 250 g 250g
11378828 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041690.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206,19 g/mol
Styren-4-sulfonsyrenatriumsalt podes på poly(ethersulfon)-membran for at bestemme fraktioneringen af proteiner med lignende molekylvægte. Det bruges som natriumbaserede ionbyttermembraner til membrankapacitiv deionisering (MCDI) til syntese. Det bruges i studiet af copolymerisationsegenskaber af natriumstyrensulfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2695-37-6
Molekylær formel C8H7NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 206.19
MDL nummer MFCD00013379 MFCD00084449
InChI nøgle XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
IUPAC navn natrium;4-ethenylbenzensulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
Farve Hvid
Mængde 250 g
Beilstein 3575931
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 206.19
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-ethenylbenzenesulphonic acid sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-ethenylbenzenesulphonic acid sodium salt