Få mere at vide
Styren-4-sulfonsyre natriumsalthydrat, tech. 90%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate |
| Smeltepunkt | >320 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3575931 |
| Formel vægt | 206,20 (Vandfri Alkohol) |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |