Få mere at vide
Styren-4-sulfonsyre natriumsalthydrat, tech. 90%
Artikelnummer. 11372567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372567 5 g 5g
11382567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11685.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2695-37-6
Molekylær formel C8H7NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 206.19
MDL nummer MFCD00013379 MFCD00084449
InChI nøgle XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
IUPAC navn natrium;4-ethenylbenzensulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate
Smeltepunkt >320 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3575931
Formel vægt 206,20 (Vandfri Alkohol)
Procent renhed 90%
Grad Teknisk