Få mere at vide
Strontium nitrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407967
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11334898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043193.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Anvendes til fremstilling af lys, blus, flammerør, tv-billedrør med det røde lysudsender, rødt fyrværkeri, optisk glas og fosfor. Det bruges som farvestof (rødt) i pyroteknik og bruges også som oxidationsmiddel i pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-76-9
Molekylær formel N2O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 211.63
MDL nummer MFCD00011248
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
IUPAC navn strontium(2+) dinitrat
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Smeltepunkt 570°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,liquid ammonia. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formel vægt 211.63
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.99