Få mere at vide
Strontiumnitrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes til fremstilling af lys, blus, flammerør, tv-billedrør med det røde lysudsender, rødt fyrværkeri, optisk glas og fosfor. Det bruges som farvestof (rødt) i pyroteknik og bruges også som oxidationsmiddel i pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Strontium nitrate |
| Smeltepunkt | 570 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Tæthed | 2.99 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, flydende ammoniak. Let opløselig i ethanol og acetone. Uopløselig i salpetersyre. |
| Formel vægt | 211.63 |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.