Få mere at vide
Strontiumnitrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11334898
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334898 25 g 25g
11344898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043193.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211,63 g/mol
Anvendes til fremstilling af lys, blus, flammerør, tv-billedrør med det røde lysudsender, rødt fyrværkeri, optisk glas og fosfor. Det bruges som farvestof (rødt) i pyroteknik og bruges også som oxidationsmiddel i pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-76-9
Molekylær formel N2O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 211.63
MDL nummer MFCD00011248
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
IUPAC navn strontium(2+) dinitrat
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Smeltepunkt 570 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Tæthed 2.99
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, flydende ammoniak. Let opløselig i ethanol og acetone. Uopløselig i salpetersyre.
Formel vægt 211.63