Få mere at vide
Strontiumnitrat, Puratronic™ , 99,9965 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377047 5 g 5g
15485965 25 g 25g
11387047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010879.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Strontiumnitrat bruges til fremstilling af vejblus og i fyrværkeri. Det tjener som farvestof (rødt) i pyroteknik og bruges også som oxidationsmiddel i pyroteknik. Det blandes med glykolsyre og bruges til at reducere fornemmelsen af hudirritation. Det bruges også i elektrofysiologiske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-76-9
Molekylær formel N2O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 211.63
MDL nummer MFCD00011248
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9965% (metals basis)
IUPAC navn strontium;dinitrat
Formel vægt 211.63