Få mere at vide
Strontium nitrate, anhydrous, 98%
Beskrivelse
I jernbaneafbrændinger, signallys, marinesignaler anvendes strontiumnitrat til fremstilling af vejblus og i fyrværkeri. Det tjener som farvestof (rødt) i pyroteknik og bruges også som oxidationsmiddel i pyroteknik. Blandet med glykolsyre bruges det til at reducere fornemmelsen af hudirritation. Det bruges også i elektrofysiologiske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium nitrate |
| Smeltepunkt | 570°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid. |
| Formel vægt | 211.63 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Strontium nitrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P370+P380+P375-Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Strontium nitrate