Få mere at vide
Strontiumnitrat, vandfri 98%
Beskrivelse
I jernbaneafbrændinger, signallys, marinesignaler anvendes strontiumnitrat til fremstilling af vejblus og i fyrværkeri. Det tjener som farvestof (rødt) i pyroteknik og bruges også som oxidationsmiddel i pyroteknik. Blandet med glykolsyre bruges det til at reducere fornemmelsen af hudirritation. Det bruges også i elektrofysiologiske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium nitrate |
| Smeltepunkt | 570 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 5 x 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Tæthed | 2.99 |
| Vis mere |