Få mere at vide
Strontiumnitrat, ACS, 99,0% min
Product Code. 11351589
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11351589 250 g 250g
11331589 25 g 25g
11341589 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11351589 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012232.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211,63 g/mol
Strontiumnitrat bruges til fremstilling af vejblus og i fyrværkeri. Det tjener som farvestof (rødt) i pyroteknik og bruges også som oxidationsmiddel i pyroteknik. Blandet med glykolsyre bruges det til at reducere fornemmelsen af hudirritation. Det bruges også i elektrofysiologiske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10042-76-9
Molekylær formel N2O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 211.63
MDL nummer MFCD00011248
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Smeltepunkt 570 °C
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,0% min.
Tæthed 2.99
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ammoniak. Let opløselig i alkohol, ethanol og acetone. Uopløselig i salpetersyre.
IUPAC navn strontium(2+) dinitrat
Formel vægt 211.63
Grad ACS-reagens