Få mere at vide
Strontium nitrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10617212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617212 1 kg Plastflaske 1kg
10155040 250 g Plastflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222560010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strontium nitrate, 99+%, N2O6Sr, CAS Number-10042-76-9, bdg873aqzl, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt 2:1, hsdb 787, nitric acid, strontium salt, nitrate de strontium french, strontium nitrate sr no3 2, strontium nitrate, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, 1kg | CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-76-9
Molekylær formel N2O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 211.63
MDL nummer MFCD00011248
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Smeltepunkt 570.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
pH 5 to 7 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel Sr(NO3)2
Merck Index 15, 8975
Opløselighedsinformation Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
IUPAC navn strontium(2+) dinitrat
Formel vægt 211.63
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.1% max. (105°C)
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.99
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.