Få mere at vide
Strontiumnitrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10155040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10155040 250 g Plastflaske -
10617212 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 DKK
    289.65 DKK / 250g
    Spare 52.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Strontiumnitrat, 99+%, N2O6Sr, CAS-nummer-10042-76-9, bdg873aqzl, strontiumdinitrat, salpetersyre, strontiumsalt 2:1, hsdb 787, salpetersyre, strontiumsalt, nitrat de strontium, strontiumnitrat sr nr. 3 2, strontiumnitrat, strontium ii nitrat 1:2, unii-bdg873aqzl, 1kg | CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-76-9
Molekylær formel N2O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 211.63
MDL nummer MFCD00011248
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Smeltepunkt 570,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 5 til 7 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 250 g
Tab ved tørring 0,1% maks. (105 °C)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99% min. (Kompleksometri)
Tæthed 2.99
Lineær formel Sr(NO3)2
Merck Index 15, 8975
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 660 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselige i alkohol og acetone
IUPAC navn strontium;dinitrat
Formel vægt 211.63
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.