Få mere at vide
Strontium nitrate, 99+%, ACS reagent
Artikelnummer. p-221779 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10002053
Brand: Thermo Scientific Acros 315171000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-76-9
Molekylær formel N2O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 211.63
MDL nummer MFCD00011248
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Smeltepunkt 570.0°C
Navn note 99+%
Farve Hvid
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel Sr(NO3)2
Merck Index 15,8975
Opløselighedsinformation Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
IUPAC navn strontium;dinitrat
Formel vægt 211.63
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 0.1% max. (105°C)
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.99
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.