Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium nitrate |
| Smeltepunkt | 570,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 7,0 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | Sr(NO3)2 |
| Merck Index | 15,8975 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Strontium nitrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.