Få mere at vide
Strontiumnitrat, 98%, ekstra rent
Artikelnummer. 10412760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10412760 5 kg Plastflaske 5kg
10656430 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10412760 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 438520050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10042-76-9
Molekylær formel N2O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 211.63
MDL nummer MFCD00011248
InChI nøgle DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
IUPAC navn strontium(2+) dinitrat
SMIL [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Strontium nitrate
Smeltepunkt 570,0 °C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
pH 5 til 7 (ved 5% 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 5 kg
Tab ved tørring 0,5% maks.
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (Kompleksometri)
Lineær formel Sr(NO3)2
Merck Index 15,8975
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 660 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselige i alkohol og acetone
Formel vægt 211.63
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Strontium nitrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.