Få mere at vide
Corning™ Stripwell™ Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-154435 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Bindende Ejendom:
Høj binding
Medium binding
Samlet volumen (metrisk) Well:
190μ L
360μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bindende Ejendom Samlet volumen (metrisk) Well unitSize
10347891 Hvid Medium binding 360μ L Pakke med 100
10525531 Sort Medium binding 360μ L Pakke med 100
10419331 Sort Høj binding 360μ L Pakke med 100
10414872 Klar Høj binding 190μ L Pakke med 100
10681983 Hvid Høj binding 190μ L Pakke med 100
10517691 Klar Høj binding 360μ L Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10347891 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet og behandlet til at give ensartet binding, høj optisk klarhed og lav baggrundsinterferens. Corning™ Stripwell™ Mikroplader giver en overlegen løsning til in vitro diagnostiske assays.
Corning™ Stripwell™ mikroplader kan bruges i en række forskellige laboratorieanalyser. De flade bundlister er designet til let at bryde fra hinanden og er formonteret i en“ æggekasse” stil stripholder, der gør det muligt at placere hver enkelt brønd tilbage i mikropladen, når den er brudt.
  • Stripwell mikroplader har 96-brønds fladbundet polystyrenformat.
  • Lav lydstyrke og standard Stripwell mikroplader har brøndvolumener på 190μ L og 360μ L, henholdsvis.
  • 1 x 8 strimler er designet til kun at passe én vej ind i strimmelholderen, hvilket eliminerer risikoen for fejlorientering.
Ordreinfo
Bulk pakket. Kat. nr. 07-200-24 har individuelle 1 x 8 lister uden ramme.
Certificeringer
Kat. nr. 07-200-31 og -32 har certificeret overfladekemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Medium binding
Format Strip plade
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Medium binding
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 360μ L
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) In vitro diagnostiske analyser
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 100/Cs.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.