Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5-konjugat
Mængde:
100μ g
25μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
25µg
Tekniske data
Tekniske data
Koncentration | 0.2 mg/mL |
Konjugeret | PerCP-Cy5.5 |
Mængde | 100μ g |
Form | Væske |
Produktlinje | eBioscience™ |
Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
Målmolekyle | Biotin |
Etiket eller farvestof | PerCP-Cy5.5 |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Technical Data Sheet: Streptavidin PerCP-Cyanine5.5
Version: 10/25/2013
Filstørrelse: 307.6 kB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kun til forskningsbrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5-konjugat >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion