Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5-konjugat
Mængde:
100μ g
25μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
25µg
Tekniske data
Tekniske data
Koncentration | 0.2 mg/mL |
Konjugeret | PerCP-Cy5.5 |
Mængde | 25μ g |
Form | Væske |
Produktlinje | eBioscience™ |
Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
Målmolekyle | Biotin |
Etiket eller farvestof | PerCP-Cy5.5 |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Dokumenter
Product Information
Manuals
Technical Data Sheet: Streptavidin PerCP-Cyanine5.5
Version: 10/25/2013
Filstørrelse: 307.6 kB
Kun til forskningsbrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5-konjugat >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion