Få mere at vide
IBA Lifesciences Streptavidin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7230578 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
1g
Artikelnummer. 12863186
Brand: IBA Lifesciences 20203010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Streptavidin er et meget brugt værktøj til immobilisering og assays af biotinylerede proteiner eller andre biotinkonjugerede molekyler.
Streptavidin er et tetramerisk protein sammensat af identiske underenheder. Hver underenhed binder specifikt ét biotinmolekyle med fM-affinitet, hvilket gør det til en af de stærkeste kendte ikke-kovalente interaktioner. Præparatet indeholder en N- og C-terminal forkortet variant (kerne streptavidin) med forbedrede egenskaber med hensyn til homogenitet, opløselighed, modstand mod proteolytisk nedbrydning og tilgængelighed af biotinbindingslommen sammenlignet med nativt streptavidin.
Streptavidin:biotin-systemet er meget brugt til immobilisering og påvisning af biotinylerede molekyler, såsom proteiner og nukleinsyrer. IBA Lifesciences leverer bulkmængder af frysetørret streptavidin i pålidelig og høj kvalitet til konkurrencedygtige priser for at generere streptavidin-coatede overflader (mikroplader, SPR-chips, perler) eller detektionsreagenser konjugeret med f.eks. fluorescerende farvestoffer.
Bemærk venligst, at streptavidin ikke er anvendelig til påvisning, immobilisering og oprensning af ™Strep-tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, da bindingsaffiniteten for begge tags er for lav.
Tekniske data
Partikelstørrelse 13,3 kDa/underenhed
Mængde 10 mg
Kilde Rekombinant, ekspression i E. coli
Renhed eller kvalitetsklasse >95 %
Må kun benyttes til forskning.