Beskrivelse
Streptavidin:biotin-systemet er meget brugt til immobilisering og påvisning af biotinylerede molekyler, såsom proteiner og nukleinsyrer. IBA Lifesciences leverer bulkmængder af frysetørret streptavidin i pålidelig og høj kvalitet til konkurrencedygtige priser for at generere streptavidin-coatede overflader (mikroplader, SPR-chips, perler) eller detektionsreagenser konjugeret med f.eks. fluorescerende farvestoffer.
Bemærk venligst, at streptavidin ikke er anvendelig til påvisning, immobilisering og oprensning af ™Strep-tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, da bindingsaffiniteten for begge tags er for lav.
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 13,3 kDa/underenhed |
| Mængde | 100 mg |
| Kilde | Rekombinant, ekspression i E. coli |
| Renhed eller kvalitetsklasse | >95 % |
Må kun benyttes til forskning.