Få mere at vide
IBA Lifesciences Streptavidin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12863186 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12863186 10 mg 10mg
12873186 100 mg 100mg
16491465 1 g 1g
17277730 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12863186 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 20203010
Streptavidin er et meget brugt værktøj til immobilisering og assays af biotinylerede proteiner eller andre biotinkonjugerede molekyler.
Streptavidin er et tetramerisk protein sammensat af identiske underenheder. Hver underenhed binder specifikt ét biotinmolekyle med fM-affinitet, hvilket gør det til en af de stærkeste kendte ikke-kovalente interaktioner. Præparatet indeholder en N- og C-terminal forkortet variant (kerne streptavidin) med forbedrede egenskaber med hensyn til homogenitet, opløselighed, modstand mod proteolytisk nedbrydning og tilgængelighed af biotinbindingslommen sammenlignet med nativt streptavidin.
Streptavidin:biotin-systemet er meget brugt til immobilisering og påvisning af biotinylerede molekyler, såsom proteiner og nukleinsyrer. IBA Lifesciences leverer bulkmængder af frysetørret streptavidin i pålidelig og høj kvalitet til konkurrencedygtige priser for at generere streptavidin-coatede overflader (mikroplader, SPR-chips, perler) eller detektionsreagenser konjugeret med f.eks. fluorescerende farvestoffer.
Bemærk venligst, at streptavidin ikke er anvendelig til påvisning, immobilisering og oprensning af ™Strep-tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, da bindingsaffiniteten for begge tags er for lav.
Tekniske data
Partikelstørrelse 13,3 kDa/underenhed
Mængde 10 mg
Kilde Rekombinant, ekspression i E. coli
Renhed eller kvalitetsklasse >95 %
Må kun benyttes til forskning.