Få mere at vide
IBA Lifesciences StrepMan magnet
Artikelnummer. 15362096 Shop alle IBA Lifesciences produkter
:
Magnet
Artikelnummer. 15362096
Brand: IBA Lifesciences 65650065
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
IBA Lifesciences GmbH StrepMan Magnet er designet til at blive brugt til manuel celleisolering med Strep-Tactin™ Magnetiske mikroperler ved hjælp af Streptamer™ Teknologi.
  • StrepMan består af en plastramme med to indlejrede permanente magneter og kan rumme to forskellige rørstørrelser.
  • Den er egnet til 2x 15 ml og 2x 50 ml koniske reaktionsrør.
  • Den kan bruges til magnetisk celleisolering med mikroperler som f.eks Strep-Tactin™ Magnetiske mikroperler.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til 2 x 15 mL og 2 x 50 mL koniske reaktionsrør