Få mere at vide
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo-konjugat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7230576 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Etiket eller farvestof:
DY-488
DY-549
DY-649
Artikelnummer. 16421475
Brand: IBA Lifesciences 21564050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
StrepMAB-Immo-konjugater er monoklonale antistoffer med forskellige fluorescerende konjugater til påvisning af Strep-™tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
StrepMAB-Immo fluorescerende konjugater er murine monoklonale antistoffer med høj affinitet, som er særligt velegnede til påvisning af Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som f.eks ELISA , FACS immunohistokemi og immuncytokemi.
Den næsten irreversible binding er valideret for fusionsproteiner, der bærer et C- eller N-terminalt Strep-tag ™II, hvilket giver en N-terminal forlængelse af en SerAla-linker (rekombinant protein-SA-WSHPQFEK eller SA-WSHPQFEK-rekombinant protein).
Proteiner indeholdende Strep-™tag II med andre N-terminale sekvenser end SerAla er bundet med reduceret affinitet i de hidtil testede tilfælde, Twin-Strep-tag™ indeholder altid SerAla-linkeren (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo er tilgængelig som konjugat med forskellige fluorescerende farvestoffer (DY-488, DY-549, DY-649).
Absorptions-/emissionsmaksima for de fluorescerende farvestoffer er:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bemærk venligst: Til påvisning af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i western blots, brugen af StrepMAB-Classic eller Strep-Tactin™ anbefales.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.10 mL
Koncentration 0.5 mg/mL
Sættets indhold Opløsning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Indhold og opbevaring Ufortyndet: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys; Fortyndet: -25 °C til -15 °C
Mængde 50μ g
Til brug med (applikation) ELISA, FACS immunfluorescens
Mål Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™
Type Konjugeret
Etiket eller farvestof DY-488
Må kun benyttes til forskning.