Få mere at vide
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo-konjugat
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Beskrivelse
Den næsten irreversible binding er valideret for fusionsproteiner, der bærer et C- eller N-terminalt Strep-tag ™II, hvilket giver en N-terminal forlængelse af en SerAla-linker (rekombinant protein-SA-WSHPQFEK eller SA-WSHPQFEK-rekombinant protein).
Proteiner indeholdende Strep-™tag II med andre N-terminale sekvenser end SerAla er bundet med reduceret affinitet i de hidtil testede tilfælde, Twin-Strep-tag™ indeholder altid SerAla-linkeren (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo er tilgængelig som konjugat med forskellige fluorescerende farvestoffer (DY-488, DY-549, DY-649).
Absorptions-/emissionsmaksima for de fluorescerende farvestoffer er:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bemærk venligst: Til påvisning af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i western blots, brugen af StrepMAB-Classic eller Strep-Tactin™ anbefales.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.10 mL |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Sættets indhold | Opløsning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA |
| Indhold og opbevaring | Ufortyndet: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys; Fortyndet: -25 °C til -15 °C |
| Mængde | 50μ g |
| Til brug med (applikation) | ELISA, FACS immunfluorescens |
| Mål | Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ |
| Type | Konjugeret |
| Etiket eller farvestof | DY-549 |
Må kun benyttes til forskning.