Få mere at vide
IBA GmbH™ StrepMAB-Immo Chromeo 488 Conjugate
Artikelnummer. 15322016 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15322016 50 μg 50µg
1 options
Artikelnummer. 15322016 Leverandør IBA GmbH™ Leverandørnr. 21546050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
IBA GmbH™ StrepMAB-Immo Chromeo 488 Conjugate is and antibody for detection of Strep-tag™ and Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • For the detection of Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ in Immunofluorescence, FACS and more
  • Contains StrepMAB-Immo conjugated to Chromeo 488
  • 1 x 50μg fluorescent conjugate
Tekniske data
Mængde 50 μg