Få mere at vide
IBA Lifesciences StrepMAB-klassisk konjugat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16411475 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Etiket eller farvestof:
DY-488
DY-549
DY-649
HRP konjugat
Pakningsstørrelse:
50µg
Hver
Artikelnummer. 16411475
Brand: IBA Lifesciences 21563050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
StrepMAB-Classic-konjugater er monoklonale antistoffer med forskellige konjugater til påvisning af Strep-™tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
StrepMAB-Classic er et meget selektivt, murint monoklonalt antistof til påvisning af Strep-™tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som western blots, ELISA , FACS immunohistokemi og immuncytokemi.
Den er tilgængelig koblet til fluorescerende farvestoffer (DY-488, DY-549, DY-649).
Absorptions-/emissionsmaksima for de fluorescerende farvestoffer er:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bemærk venligst: Til optagelse af ™Strep-tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner på faste faser anbefales brugen af StrepMAB-Immo eller ™Strep-Tactin XT på grund af bindingsaffiniteten i pM-området.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.10 mL
Koncentration 0.5 mg/mL
Sættets indhold Opløsning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Indhold og opbevaring Ufortyndet: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys; Fortyndet: -25 °C til -15 °C
Mængde 50μ g
Til brug med (applikation) ELISA, western blot, immunfluorescens
Mål Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™
Type Konjugeret
Etiket eller farvestof DY-488
Må kun benyttes til forskning.