Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT konjugat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7230581 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Etiket eller farvestof:
DY-488
DY-549
DY-649
Artikelnummer. 16401475
Brand: IBA Lifesciences 21562050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-Tactin ™XT konjugerer med fluorescerende mærke for at detektere Strep-™tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
Strep-™Tactin XT er en streptavidin variant, som binder til Strep-tag II ™og Twin-Strep-tag™ med høj affinitet og specificitet.
Det er tilgængeligt som konjugat med fluorescerende farvestoffer (DY-488, DY-549, DY-649) til hurtig og rettet påvisning af N-terminalt, C-terminalt såvel som internt mærket Strep-tag II ™eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som f.eks ELISA , FACS immunohistokemi og immuncytokemi.
Absorptions-/emissionsmaksima for de fluorescerende farvestoffer er:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.10 mL
Koncentration 0.5 mg/mL
Formulering Strep-Tactin ™XT konjugeret med DY-488
Sættets indhold Opløsning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Indhold og opbevaring Ufortyndet: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys; Fortyndet: -25 °C til -15 °C
Mængde 50μ g
Til brug med (applikation) ELISA, FACS , western blot, immunfluorescens
Mål Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™
Type Konjugeret
Etiket eller farvestof DY-488
Må kun benyttes til forskning.