Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT konjugat
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Etiket eller farvestof:
DY-488
DY-549
DY-649
Beskrivelse
Strep-™Tactin XT er en streptavidin variant, som binder til Strep-tag II ™og Twin-Strep-tag™ med høj affinitet og specificitet.
Det er tilgængeligt som konjugat med fluorescerende farvestoffer (DY-488, DY-549, DY-649) til hurtig og rettet påvisning af N-terminalt, C-terminalt såvel som internt mærket Strep-tag II ™eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som f.eks ELISA , FACS immunohistokemi og immuncytokemi.
Absorptions-/emissionsmaksima for de fluorescerende farvestoffer er:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.10 mL |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Formulering | Strep-Tactin™XT conjugated with DY-549 |
| Sættets indhold | Opløsning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA |
| Indhold og opbevaring | Ufortyndet: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys; Fortyndet: -25 °C til -15 °C |
| Mængde | 50μ g |
| Til brug med (applikation) | ELISA, FACS , western blot, immunfluorescens |
| Mål | Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ |
| Type | Konjugeret |
| Etiket eller farvestof | DY-549 |
Må kun benyttes til forskning.