Beskrivelse
På grund af streptavidinvariantens høje specificitet og affinitet (nM-pM). Strep-Tactin™ XT, Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner kan selektivt og stabilt indfanges selv fra komplekse blandinger. Biomolekyler af interesse præsenteres for interagerende partnere på en ensartet måde, hvilket resulterer i pålidelige og reproducerbare assays.
- Klar-til-brug Strep-™Tactin XT coated mikroplade (12 x 8-brønds strimler) til ligandbindingsassays, immunoassays, enzymassays eller diagnostiske assays under høj-throughput forhold.
- Fastfase-, multibrøndsformatet er kompatibelt med standard flerkanalspipetter og automatiserede pladelæsere.
- Twin-Strep-tag™ fusionsproteinbindingskapacitet bestemt med bakteriel alkalisk fosfatase (97 kDa) er 4 pmol for 200μ L inkubationsvolumen.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Materiale | Plast |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Strep-TactinXT |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.