Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-™Tactin XT 4Flow™ Startsæt
Artikelnummer. 16660854 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
16660854 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16660854 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 25998000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-™Tactin XT 4Flow™ Startsæt indeholder alle reagenser, der kræves til oprensning og påvisning af Strep-tagII™ og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ Startsæt indeholder alle væsentlige reagenser, der kræves til oprensning og påvisning af Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • Det giver en Strep-™Tactin XT 4Flow™ kolonne, Buffer W, Buffer BXT og Buffer XT-R til oprensning samt Strep-Tactin™ HRP til efterfølgende western blot-detektion.
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ kolonner indeholder en 4% agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-Tactin ™XT.
  • På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
  • Den lavkoncentrerede agarose muliggør den enkle binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
  • Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ tillader anvendelse af denaturerende midler såsom urinstof.
  • For at reducere ventetiden under prøve- og bufferpåføringen anbefales brugen af påføringshjælpemidlet WET FRED.
Specifications
Matrix 4% agarose, tværbundet
Mængde 1 sæt
Må kun benyttes til forskning.