Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ High Capacity Spin Column Kit
Artikelnummer. 17587466 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
17587466 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17587466 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 25151000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Strep-™Tactin XT 4Flow™ høj kapacitet Spin Column Kit til hurtig oprensning af Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ høj kapacitet Spin Column Kit er perfekt egnet til hurtig oprensning af ™Strep-tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner fra flere små prøver parallelt.
  • Sættet indeholder:
    • Vaskebuffer
    • Elueringsbuffer
    • Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet harpiks (50% suspension)
    • Tomme spin-kolonner (40 kolonner)
  • Spin-søjlerne er ikke forfyldt med harpiks for at tillade en kundespecifik applikation og eksperimentelt design.
  • Hvis spin-kolonnerne er fyldt med f.eks. 100μ L Strep-™Tactin XT 4Flow™ højkapacitets harpiks (50μ L kolonne seng volumen) op til 600μ g protein kan renses.
  • Fritten (maskestørrelse 10μ m) i den nederste del af de tomme spin-søjler sikre, at harpiksen forbliver i spin-kolonnen, mens prøve eller buffer strømmer hurtigt igennem under centrifugeringsprocessen.
  • Spin-kolonnerne er kompatible med konventionelle 1,5 mL eller 2,0 mL reaktionsrør.
  • Den maksimale fyldevolumen er 700μ L.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 600μ g/50μ L harpiks seng
Support Type 4% agarose, tværbundet
Workflow-trin Proteinoprensning
Mængde 1 sæt
Prøvevolumen max. 700μ L
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Må kun bruges til undersøgelsesformål.