Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Harpiks med høj kapacitet
Artikelnummer. 16674724 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16674724 4 mL -
16684724 20 mL 1 sæt
16694724 50 mL 1 sæt
17277810 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16674724 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 25030002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1488.97 DKK
    1208.97 DKK / 1 sæt
    Spare 280.00 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Strep-™Tactin XT 4Flow™ højkapacitetsharpiks er en 50% suspension til at rense Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ høj kapacitet er en 4 % agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-™Tactin XT og anvendelig til oprensning af Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
  • Den lavkoncentrerede agarose muliggør den enkle binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
  • Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet tillader anvendelse af denaturerende midler såsom urinstof.
  • Sammenlignet med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ , Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet har en højere tæthed af immobiliseret Strep-Tactin ™XT, hvilket fører til et 2 gange højere udbytte af oprenset protein.
  • Suspensionen kan bruges til pakning af tyngdestrømskolonner, da harpiksen er optimeret til søjleaffinitetskromatografi snarere end til batch-oprensning.
  • For at pakke en kolonne med 1 ml harpikslejevolumen er 2 ml 50 % suspension nødvendig.
Tekniske data
Matrix 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Mængde 4 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II
Format Færdigpakket Gravity Flow Column
Må kun benyttes til forskning.