Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-™Tactin XT 4Flow™ Højkapacitetssøjle
Artikelnummer. 16614734 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
5 x 0.2 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16614734 1 mL 1 sæt
16604734 5 x 0.2 mL -
16624734 5 mL -
16634734 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16614734 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 25032001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 DKK
    789.32 DKK / 1 sæt
    Spare 127.68 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Gravity flow kolonne til at rense Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ højkapacitetssøjler indeholder en 4 % agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-Tactin ™XT og er anvendelige til oprensning af Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflow.
  • På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
  • Den lavkoncentrerede agarose muliggør den enkle binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
  • Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet tillader anvendelse af denaturerende midler såsom urinstof.
  • Sammenlignet med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ , Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet har en højere tæthed af immobiliseret Strep-Tactin ™XT, hvilket fører til et 2 gange højere udbytte af oprenset protein.
  • For at reducere ventetiden under prøve- og bufferpåføringen anbefales brugen af påføringshjælpemidlet WET FRED.
Tekniske data
Matrix 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Mængde 1 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II
Format Færdigpakket Gravity Flow Column
Må kun benyttes til forskning.