Beskrivelse
- Strep-™Tactin XT 4Flow™ højkapacitetssøjler indeholder en 4 % agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-Tactin ™XT og er anvendelige til oprensning af Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflow.
- På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
- Den lavkoncentrerede agarose muliggør den enkle binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
- Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet tillader anvendelse af denaturerende midler såsom urinstof.
- Sammenlignet med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ , Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet har en højere tæthed af immobiliseret Strep-Tactin ™XT, hvilket fører til et 2 gange højere udbytte af oprenset protein.
- For at reducere ventetiden under prøve- og bufferpåføringen anbefales brugen af påføringshjælpemidlet WET FRED.
Tekniske data
Tekniske data
| Matrix | 4% agarose, tværbundet |
| Partikelstørrelse | 50 til 150μ m |
| Mængde | 5 x 0.2 mL |
| Mål | Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II |
| Format | Færdigpakket Gravity Flow Column |
Må kun benyttes til forskning.