Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Kolonne
Artikelnummer. 16694714 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
5 x 0.2 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16694714 5 x 0.2 mL -
16604724 1 mL -
16614724 5 mL -
16624724 10 mL 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16694714 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 25011005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gravity flow kolonne til at rense Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ kolonner indeholder en 4% agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-™Tactin XT og er anvendelige til oprensning af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflow.
  • På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
  • Den lavkoncentrerede agarose muliggør enkel binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
  • Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ muliggør påføring af denaturerende midler såsom urinstof.
  • For at reducere ventetiden under prøve- og bufferpåføringen anbefales brugen af påføringshjælpemidlet WET FRED.
Tekniske data
Matrix 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Mængde 5 x 0.2 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II
Format Færdigpakket Gravity Flow Column
Må kun benyttes til forskning.