Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Kolonne
Artikelnummer. 16624724 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
5 x 0.2 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 16624724
Brand: IBA Lifesciences 25014001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gravity flow kolonne til at rense Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ kolonner indeholder en 4% agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-™Tactin XT og er anvendelige til oprensning af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflow.
  • På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
  • Den lavkoncentrerede agarose muliggør enkel binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
  • Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ muliggør påføring af denaturerende midler såsom urinstof.
  • For at reducere ventetiden under prøve- og bufferpåføringen anbefales brugen af påføringshjælpemidlet WET FRED.
Tekniske data
Matrix 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Mængde 10 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II
Format Færdigpakket Gravity Column
Må kun benyttes til forskning.