Beskrivelse
- Strep-™Tactin XT 4Flow™ kolonner indeholder en 4% agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-™Tactin XT og er anvendelige til oprensning af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflow.
- På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
- Den lavkoncentrerede agarose muliggør enkel binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
- Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ muliggør påføring af denaturerende midler såsom urinstof.
- For at reducere ventetiden under prøve- og bufferpåføringen anbefales brugen af påføringshjælpemidlet WET FRED.
Tekniske data
Tekniske data
| Matrix | 4% agarose, tværbundet |
| Partikelstørrelse | 50 til 150μ m |
| Mængde | 5 mL |
| Mål | Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II |
| Format | Færdigpakket Gravity Flow Column |
Må kun benyttes til forskning.