Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agarose-søjle
Artikelnummer. 17287590 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.3 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17287590 0.3 mL
17227750 50 pmol RNA pr. reaktion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17287590 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 66310300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Gravity flow kolonne egnet til sporløs affinitetscelle- og exosomisolering
  • Strep-Tactin™ TACS Agarosesøjler indeholder agarosemakrokugler, der er coatet med streptavidinvarianten Strep-Tactin™ .
  • En speciel tværbinding tillader anvendelse til celleisolering og udtømningsmetoder.
  • De blev udviklet til kolonnebaseret sporløs affinitetscelleselektion (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ).
  • I denne tilgang fusionerede Fab-fragmenter til en Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) eller nanobodies (Nano-Streps) er bundet til Strep-Tactin™ på agarosematrixen.
  • Efter specifikt at fange celler frigives Fab-/Nano-Streps fra Strep-Tactin™ Agarose ved biotintilsætning.
  • På denne måde elueres cellerne klar til yderligere nedstrømsapplikationer.
  • Det samme princip gælder for exosom isolation (Fab-TACS™ for exosomer).
  • Alternativt til Fab-Streps/Nano-Streps er det muligt at indlæse kolonner med Twin-Strep-mærkede, desthiobiotinylerede eller biotinylerede antistoffer (irreversibel binding).
  • Dette gør Strep-Tactin™ TACS Agarosekolonner er også velegnede til negative celleudvælgelse eller udtømningstilgange.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.3 mL
Formulering Forpakket i buffer, pH 8: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % natriumazid
Support Type Tværbundet agarose
Til brug med (applikation) Affinitetskromatografisk celle- eller exosomisolering
Må kun benyttes til forskning.