Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agarose-søjle
Artikelnummer. 17227750 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.3 mL
1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17227750 1 mL
17287590 0.3 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17227750 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 66310001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Gravity flow kolonne egnet til sporløs affinitetscelle- og exosomisolering
  • Strep-Tactin™ TACS Agarosesøjler indeholder agarosemakrokugler, der er coatet med streptavidinvarianten Strep-Tactin™ .
  • En speciel tværbinding tillader anvendelse til celleisolering og udtømningsmetoder.
  • De blev udviklet til kolonnebaseret sporløs affinitetscelleselektion (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ).
  • I denne tilgang fusionerede Fab-fragmenter til en Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) eller nanobodies (Nano-Streps) er bundet til Strep-Tactin™ på agarosematrixen.
  • Efter specifikt at fange celler frigives Fab-/Nano-Streps fra Strep-Tactin™ Agarose ved biotintilsætning.
  • På denne måde elueres cellerne klar til yderligere nedstrømsapplikationer.
  • Det samme princip gælder for exosom isolation (Fab-TACS™ for exosomer).
  • Alternativt til Fab-Streps/Nano-Streps er det muligt at indlæse kolonner med Twin-Strep-mærkede, desthiobiotinylerede eller biotinylerede antistoffer (irreversibel binding).
  • Dette gør Strep-Tactin™ TACS Agarosekolonner er også velegnede til negative celleudvælgelse eller udtømningstilgange.
Tekniske data
Formulering Forpakket i buffer, pH 8: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % natriumazid
Support Type Tværbundet agarose
Til brug med (applikation) Affinitetskromatografisk celle- eller exosomisolering
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Må kun benyttes til forskning.