Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agarose
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Beskrivelse
- Strep-Tactin™ TACS Agarose indeholder agarose makroperler belagt med streptavidin varianten Strep-Tactin™ .
- En speciel tværbinding tillader anvendelse til celleisolering og udtømningsmetoder.
- Det blev udviklet til kolonnebaseret sporløs affinitetscelleselektion (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ).
- I denne tilgang fusionerede Fab-fragmenter til en Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) eller nanobodies (Nano-Streps) er bundet til Strep-Tactin™ på agarosematrixen.
- Efter specifikt at fange celler frigives Fab-/Nano-Streps fra Strep-Tactin™ Agarose ved biotintilsætning.
- På denne måde er de eluerede celler klar til yderligere nedstrømsapplikationer.
- Det samme princip gælder for exosom isolation (Fab-TACS™ for exosomer)
- Alternativt til Fab-Streps/Nano-Streps er det muligt at binde Twin-Strep-mærkede, desthiobiotinylerede eller biotinylerede antistoffer (irreversibel binding) til denne harpiks.
- Dette gør Strep-Tactin™ TACS Agarose også velegnet til negativ celleselektion eller udtømningsmetoder.
- Suspensionen kan bruges til pakning af tyngdekraftsstrømningskolonner, da harpiksen er optimeret til kolonneaffinitetskromatografi.
- For at pakke en kolonne med 1 ml harpikslejevolumen er 2 ml 50 % suspension nødvendig.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | Biotinbindingskapacitet> 40 nmol/ml harpiks |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Formulering | 50 % suspension i buffer, pH 8: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % natriumazid |
| Support Type | Tværbundet agarose |
| Til brug med (applikation) | Til pakning af gravitationsstrømningskolonner til affinitetskromatografisk celle- eller exosomisolering |
Må kun benyttes til forskning.