Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Cartridge
Artikelnummer. 17255794 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17255794 1 x 5 mL Hver
17245794 1 x 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 17255794 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 21240001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridge is a HPLC/FPLC cartridge to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridges contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins with HPLC/FPLC devices such as Äkta™ systems (Cytiva).
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
Tekniske data
Support Type 6% agarose, crosslinked
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Mængde 1 x 5 mL
Til brug med (applikation) HPLC/FPLC
Mål Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II
Type Chromatografipatron med høj kapacitet
Format Færdigpakket patron
Må kun benyttes til forskning.