Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Sepharose™ Harpiks
Artikelnummer. p-7230574 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
20ml
Hver
Artikelnummer. 12723074
Brand: IBA Lifesciences 21201002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-Tactin™ Sepharose™ harpiks er en 50% suspension til at rense Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-Tactin™ Sepharose™ er en 4% agarose koblet med streptavidinvarianten Strep-Tactin™ og anvendelig til oprensning af Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • På grund af den lavt koncentrerede agarose er den særdeles velegnet til store proteiner, især hvis affiniteten til Strep-Tactin ™XT 4Flow™ er for høj.
  • Den bredmaskede polymer muliggør enkel binding af større proteiner til den stationære fase.
  • Suspensionen kan bruges til pakning af tyngdestrømskolonner, da harpiksen er optimeret til søjleaffinitetskromatografi snarere end til batch-oprensning.
  • For at pakke en kolonne med 1 ml harpikslejevolumen er 2 ml 50 % suspension nødvendig.
Bemærk venligst at Strep-Tactin™ Sepharose™ er ikke kompatibel med HPLC/FPLC på grund af den lave trykstabilitet.
Tekniske data
Produkttype Strep-Tactin Sepharose Suspension
Mængde 4 mL
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Used Preferentially for Gravity Flow Purification of Recombinant Strep-Tag Proteins
Matrix Strep-Tactin Sepharose
Må kun benyttes til forskning.