Beskrivelse
- Strep-Tactin™ Sepharose™ er en 4% agarose koblet med streptavidinvarianten Strep-Tactin™ og anvendelig til oprensning af Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
- På grund af den lavt koncentrerede agarose er den særdeles velegnet til store proteiner, især hvis affiniteten til Strep-Tactin ™XT 4Flow™ er for høj.
- Den bredmaskede polymer muliggør enkel binding af større proteiner til den stationære fase.
- Suspensionen kan bruges til pakning af tyngdestrømskolonner, da harpiksen er optimeret til søjleaffinitetskromatografi snarere end til batch-oprensning.
- For at pakke en kolonne med 1 ml harpikslejevolumen er 2 ml 50 % suspension nødvendig.
Bemærk venligst at Strep-Tactin™ Sepharose™ er ikke kompatibel med HPLC/FPLC på grund af den lave trykstabilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Strep-Tactin Sepharose Suspension |
| Mængde | 4 mL |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Used Preferentially for Gravity Flow Purification of Recombinant Strep-Tag Proteins |
| Matrix | Strep-Tactin Sepharose |
Må kun benyttes til forskning.