Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ protein som frysetørret pulver
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17171921 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
Artikelnummer. 17171921
Brand: IBA Lifesciences 21204005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-Tactin™ protein som lyofiliseret pulver kan bruges til reversibel immobilisering af biotinylerede analytter eller Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
Strep-Tactin™ er en streptavidin variant, som kan anvendes til belægning af forskellige overflader. Det er optimeret til binding af Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, men bevarer stadig evnen til at fange biotinylerede mål. Derfor kan den bruges til assayudvikling og proteininteraktionsundersøgelser, herunder eksperimenter såsom nærhedsafhængig biotinidentifikation (BioID).
Specifikationer
Bindende Kapacitet >50 nmol/mg
Form Lyofiliseret, frysetørret
Mængde 5 mg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.