Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ protein som frysetørret pulver
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
Beskrivning
Strep-Tactin™ er en streptavidin variant, som kan anvendes til belægning af forskellige overflader. Det er optimeret til binding af Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, men bevarer stadig evnen til at fange biotinylerede mål. Derfor kan den bruges til assayudvikling og proteininteraktionsundersøgelser, herunder eksperimenter såsom nærhedsafhængig biotinidentifikation (BioID).
Specifikationer
Specifikationer
| Bindende Kapacitet | >50 nmol/mg |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Mængde | 5 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering