Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE eller APC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15653888 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Etiket eller farvestof:
APC konjugat
PE konjugat
Pakningsstørrelse:
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof unitSize
15653888 PE konjugat 50µL
15663888 APC konjugat 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15653888 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 65000001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluorofor-konjugeret Strep-Tactin™ til cellefarvning med PE eller APC
  • Strep-Tactin™ konjugeret til enten R-Phycoerythrin (PE) eller Allophycocyanin (APC) er velegnet til farvning eller isolering af antigenspecifikke cytotoksiske T-celler (MHC I Streptamer™ ) eller overflademarkør-specifikke celler (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ) baseret på IBAs Strep- tag™ teknologi.
  • For at målrette specifikke celler, MHC I-komplekser, lavaffinitets-Fab-fragmenter eller nanobodies fusioneret til en Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps eller Nano-Streps) er påkrævet ud over fluorescerende Strep-Tactin™ .
  • Strep-Tactin™ multimeriserer MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps, hvilket sikrer stabil binding til celler.
  • De resulterende fluorescerende komplekser kan anvendes til at farve celler, der er specifikke for det respektive peptidfyldte MHC I-molekyle eller for en udvalgt overflademarkør.
  • Tilsætningen af biotin reverserer multimeriseringen og forårsager dissociering af MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps fra celleoverfladen.
  • Den fuldstændige fjernelse af alle mærkningsreagenser bevarer cellerne’ fuld biologisk aktivitet.
Tekniske data
Sættets indhold 50 tests a 1 til 2 x 10 6 celler
Mængde 50 prøver
Etiket eller farvestof PE konjugat
Må kun benyttes til forskning.