Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Magnetiske mikroperler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16441485 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
750μ L til isolering ud af 5 x 10 8 celler
Pakningsstørrelse:
750µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16441485 750μ L til isolering ud af 5 x 10 8 celler 750µL
1 options
Artikelnummer. 16441485 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 65510050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Magnetiske mikroperler muliggør en hurtig og økonomisk celleisolering.
  • Strep-Tactin™ Magnetiske mikroperler er mikrosfærer kovalent bundet til Strep-Tactin™ .
  • De er velegnede til mærkning af antigenspecifikke cytotoksiske T-celler (MHC I Streptamer™ ) eller overflademarkør-specifikke celler (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ).
  • For at målrette specifikke celler, MHC I-komplekser, lavaffinitets-Fab-fragmenter eller nanobodies fusioneret til en Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps eller Nano-Streps) er påkrævet ud over fluorescerende Strep-Tactin™ .
  • Strep-Tactin™ multimeriserer MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps, hvilket sikrer stabil binding til celler.
  • De resulterende magnetiske komplekser kan anvendes til at mærke celler, der er specifikke for det respektive peptidfyldte MHC I-molekyle eller for en udvalgt overflademarkør.
  • Tilsætningen af biotin reverserer multimeriseringen og forårsager dissociering af MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps fra celleoverfladen.
  • Den fuldstændige fjernelse af alle mærkningsreagenser tillader seriel positiv selektion samt udtømningstrin og reserverer cellerne’ fuld biologisk aktivitet.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 750μ L
Formulering Strep-Tactin™ kovalent bundet til polysaccharidbelagte magnetiske mikroperler
Sættets indhold Suspension i Dulbeccos fosfatbufret saltvand (DPBS) uden Ca og Mg, indeholder KCl og 0,1 % natriumazid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C, må ikke fryses
Partikelstørrelse 1 til 3μ m
Mængde 750μ L til isolering ud af 5 x 10 8 celler
Type Magnetisk affinitetsperle
Må kun benyttes til forskning.