Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugeret
Artikelnummer. p-7230580 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Produkttype:
AP Conjugate
HRP konjugat
Pakningsstørrelse:
500µL
Hver
Artikelnummer. 12698247
Brand: IBA Lifesciences 21502001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-Tactin™ konjugerer med AP eller HRP til påvisning af Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Streptavidin-varianten Strep-Tactin™ fås som konjugat med peberrodsperoxidase (HRP) eller med alkalisk fosfatase (AP ) til hurtig og rettet detektion af N-terminalt, C-terminalt eller internt mærket Strep-tag II ™eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner overført til en blotting-membran eller fanget på en mikroplade.
  • Begge konjugater er egnede til kromogene reaktioner, hvorimod Strep-Tactin™ HRP er også anvendelig til kemiluminescensreaktion.
  • Afhængigt af værtsorganismen kan proteinekstrakter indeholde små mængder biotinylerede proteiner, f.eks. biotincarboxylbærerproteinet (BCCP, 22 kDa) fra E. coli.
  • Biotin Blocking Buffer anbefales til blokering af sådanne biotinylerede proteiner på western blots før påvisning af Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med Strep-Tactin™ HRP for at forhindre påvisning af falsk positive bånd.
  • Til dette formål indeholder Biotin Blocking Buffer det tetramere biotinbindende protein avidin, som selektivt binder biotinylerede proteiner.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Produkttype HRP konjugat
Må kun benyttes til forskning.