Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugeret
Artikelnummer. 12698247 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Produkttype:
AP Konjugeret
HRP konjugat
Pakningsstørrelse:
500µL
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12698247 HRP konjugat Hver
12806516 AP Konjugeret 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12698247 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 21502001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Strep-Tactin™ konjugerer med AP eller HRP til påvisning af Strep-tag ™II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Streptavidin-varianten Strep-Tactin™ fås som konjugat med peberrodsperoxidase (HRP) eller med alkalisk fosfatase (AP ) til hurtig og rettet detektion af N-terminalt, C-terminalt eller internt mærket Strep-tag II ™eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner overført til en blotting-membran eller fanget på en mikroplade.
  • Begge konjugater er egnede til kromogene reaktioner, hvorimod Strep-Tactin™ HRP er også anvendelig til kemiluminescensreaktion.
  • Afhængigt af værtsorganismen kan proteinekstrakter indeholde små mængder biotinylerede proteiner, f.eks. biotincarboxylbærerproteinet (BCCP, 22 kDa) fra E. coli.
  • Biotin Blocking Buffer anbefales til blokering af sådanne biotinylerede proteiner på western blots før påvisning af Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med Strep-Tactin™ HRP for at forhindre påvisning af falsk positive bånd.
  • Til dette formål indeholder Biotin Blocking Buffer det tetramere biotinbindende protein avidin, som selektivt binder biotinylerede proteiner.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Produkttype HRP konjugat
Må kun benyttes til forskning.