Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet FPLC kolonne
Artikelnummer. 30117608 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30117608 50 pmol RNA pr. reaktion
30117607 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30117608 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 21257001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet FPLC kolonne for at rense Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet FPLC kolonner er designet til at rense ™Strep-tag II og Twin-Strep-tag™ proteiner via affinitetskromatografi i automatiseret proteinoprensning med HPLC/FPLC-enheder såsom Äkta™ systemer (Cytiva ).
  • Anbefales til alle proteinklasser på grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og høj bindingsaffinitet
  • 4% tværbundne agaroseperler koblet til Strep-Tactin™ til ligetil oprensning af proteiner med Strep-tag II ™eller a Twin-Strep-tag™
  • Flere regenereringscyklusser mulige uden tab af bindingskapacitet
  • Ideelt alternativ til proteiner, der er svære at eluere fra Strep-Tactin ™XT 4Flow™ harpikser
  • Biotinylerede proteiner binder sig også til Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet og skal blokeres ved hjælp af BioLock
Tekniske data
Bindende Kapacitet 20 mg/ml harpiks
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Oversigt 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Form Harpiksopslæmning
Mængde 5 mL
Protein form Tetramerisk protein
Mål Proteiner mærket med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin
Type Kolonne
Endelig produkttype Affinitetskromatografiudstyr
Ligand type Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin
Stationær fase Agarose
Format FPLC kolonne
Kolonnetype FPLC kolonne